Kluczowe dokumenty
SAB5200108
Sigma-Aldrich
Anti-SLC14A2 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Slc14a2, Anti-UT-A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 127 kDa
antigen predicted mol wt 97 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
SLC14A2 (Solute carrier family 14 member 2) składa się z 929 aminokwasów i ulega ekspresji w kanale zbiorczym rdzenia wewnętrznego w nerkach szczurów. Identyfikator genu tego białka to 54302.
Specyficzność
Wykrywa ~97 i 127 kDa.
Immunogen
AA911-929 sekwencji szczura
Działania biochem./fizjol.
Rodzina transporterów soli 14, członek 2 (SLC14A2) odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu przepuszczalności mocznika w przewodach zbiorczych rdzenia wewnętrznego w nerkach szczurów. Pomaga również utrzymać stężenie moczu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, 50% glicerol i 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abinash C Mistry et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 298(6), C1431-C1437 (2010-05-12)
Of the three major protein variants produced by the UT-A gene (UT-A1, UT-A2, and UT-A3) UT-A1 is the largest. It contains UT-A3 as its NH(2)-terminal half and UT-A2 as its COOH-terminal half. When being part of UT-A1, UT-A3 and UT-A2
Xiaoxiao Wang et al.
Scientific reports, 9(1), 18102-18102 (2019-12-04)
Acute liver failure is divided into hyperacute, acute and subacute liver failure. Ascites is a common complication of subacute liver failure. Although animal models of acute liver failure have been established, the study of the pathogenesis of subacute liver failure
Hua Su et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 303(2), F201-F208 (2012-04-27)
Urea transporters UT-A1 and UT-A3 are both expressed in the kidney inner medulla. However, the function of UT-A3 remains unclear. Here, we found that UT-A3, which comprises only the NH(2)-terminal half of UT-A1, has a higher urea transport activity than