Kluczowe dokumenty
SAB5200099
Sigma-Aldrich
Anti-HSPB2 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Anti-HSPB2 (MKBP), Anti-DMPK-binding protein, Anti-HspB2, Anti-MGC133245, Anti-heat shock 27kDa protein 2
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 27 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB2(3316)
Opis ogólny
Białko szoku cieplnego z rodziny B, członek 2 (HSPB2) jest również nazywane białkiem wiążącym kinazę dystrofii miotonicznej (MKBP). Ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych i sercu. Badania wykazały również, że HSPB2 ulega nadekspresji w zwłóknieniu płuc. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q22-q23. Identyfikator genu tego białka to 3316.
Specyficzność
Wykrywa ~27 kDa.
Immunogen
Syntetyczny peptyd
Działania biochem./fizjol.
Białko szoku cieplnego z rodziny B, członek 2 (HSPB2) wiąże się z ubikwityną i klonem 5 indukowanym nadtlenkiem wodoru, białkiem adaptorowym. Ta asocjacja jest ważna dla ubikwitynacji i degradacji oksydazy NADPH 4 (Nox4). Ma również kluczowe znaczenie dla degradacji innych białek. HSPB2 oddziałuje z kinazą białkową dystrofii miotonicznej (DMPK) i aktywuje ją.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, 50% glicerol i 0,02% azydek sodu
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leena P Desai et al.
The Journal of biological chemistry, 289(26), 18270-18278 (2014-05-17)
Hydrogen peroxide-inducible clone 5 (Hic-5) is a focal adhesion adaptor protein induced by the profibrotic cytokine TGF-β1. We have demonstrated previously that TGF-β1 induces myofibroblast differentiation and lung fibrosis by activation of the reactive oxygen species-generating enzyme NADPH oxidase 4
Sankaralingam Prabhu et al.
PloS one, 7(1), e29810-e29810 (2012-01-25)
The small heat shock protein, human HspB2, also known as Myotonic Dystrophy Kinase Binding Protein (MKBP), specifically associates with and activates Myotonic Dystrophy Protein Kinase (DMPK), a serine/threonine protein kinase that plays an important role in maintaining muscle structure and
Xiaofei Chang et al.
International journal of oncology, 38(4), 1129-1135 (2011-01-25)
Hypermethylation of gene promoters and the corresponding loss of gene expression are recognized as a hallmark of human cancer, and DNA methylation has emerged as a promising biomarker for the detection of human esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). To identify