SAB5200085
Anti-ING1 antibody produced in rabbit
250 μg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- p47ING1a, Anti-ING1, Anti-growth inhibitor ING1, Anti-p33 ING1, Anti-p33ING1b, Anti-p47
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 33 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
250 μg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ing1(26356)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1