Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5200051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRPC7 antibody produced in mouse
clone S64A-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-KNP3, Anti-TRPM2, Anti-Trp7, Anti-TrpC7, S64A-36, Anti-transient receptor potential cation channel subfamily C member 7
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S64A-36, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 100 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPC7(57113)
Specyficzność
Wykrywa ~100 kDa.
Immunogen
Syntetyczny peptyd o aminokwasach 845-862 ludzkiego TRPC7, numer akcesyjny Q9HCX4
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sissel Beate Rønning et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 730-730 (2020-08-28)
Extracellular matrix (ECM) remodeling is essential for skeletal muscle development and adaption in response to environmental cues such as exercise and injury. The cell surface proteoglycan syndecan-4 has been reported to be essential for muscle differentiation, but few molecular mechanisms