Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB5200044
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNB2 antibody produced in mouse
clone S8B-1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-CAVBETA2 , S8b-1, Anti-Cacnlb2, Anti-cacnb2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S8B-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 78 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Detects ~78 kDa. No cross reactivity against Cavβ1, Cavβ3, Cavβ4
Immunogen
Synthetic peptide amino acids 189-205 of rat CavBeta2, accession numer NP_446303
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1