Kluczowe dokumenty
SAB5200041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SHANK2 antibody produced in mouse
clone S23B-6, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-SHANK2, S23b-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S23B-6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 160 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Detects ~160 kDa. No cross-reactivity against Shank1 or Shank3. Mouse with weak species reactivity.
Immunogen
Fusion protein amino acids 84-309 (SH3/PDZ domains) of rat Shank2 (SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2 (Accession Number Q9QX74)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)