Kluczowe dokumenty
SAB4702127
Monoklonalny anty-CD22 PE-Cyanine7 wytwarzany u myszy
new
Synonim(y):
SIGLEC-2, SIGLEC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
PE-Cy7 conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S-HCL-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD22(933)
Opis ogólny
CD22, znana również jako Siglec-2 (lektyna immunoglobulinopodobna-2 wiążąca kwas sialowy), jest transbłonową glikoproteiną wiążącą ligandy zawierające kwas sialowy alfa2,6. Wewnątrzkomórkowa domena CD22 rekrutuje białkową fosfatazę tyrozynową SHP-1 poprzez motywy hamujące oparte na tyrozynie immunoreceptora (ITIMs), ustalając w ten sposób próg aktywacji za pośrednictwem receptora komórek B. CD22 reguluje również odpowiedź komórek B poprzez udział w kontrolowaniu szlaku amplifikacji kinazy tyrozynowej białek z rodziny CD19/CD21-Src i sygnalizacji CD40. CD22 wykazuje cechy charakterystyczne szlaku endocytarnego, w którym pośredniczy klatryna.
Specyficzność
Mysie przeciwciało monoklonalne S-HCL-1 (znane również jako S-HCL1) rozpoznaje zewnątrzkomórkowy epitop CD22 (BL-CAM), 130 kDa transmembranowej glikoproteiny typu I (nadrodzina immunoglobulin) wyrażanej w cytoplazmie limfocytów pro-B i pre-B oraz na powierzchni dojrzałych i aktywowanych limfocytów B; jest tracony na komórkach plazmatycznych, limfocytach T krwi obwodowej, granulocytach i monocytach.
Immunogen
Całe komórki białaczki włochatokomórkowej i preparat błonowy
Postać fizyczna
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z aktywowanym barwnikiem tandemowym R-fykoerytryna-cyjanina 7 (PE-Cy7) w optymalnych warunkach, a niesprzężone przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)