Kluczowe dokumenty
SAB4702104
Monoclonal Anti-CD271, purified produced in mouse
new
Synonim(y):
NGFR, TNFRSF16, p75NGFR, p75NTR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NGFR5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, ( Non-human primates), ( Rabbit), ( Cat)
stężenie
1 mg/ml
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NGFR(4804)
Opis ogólny
CD271 / NGFR, also known as p75NGFR or p75NTR, is a 75 kDa low affinity receptor for the NGF (nerve growth factor), BDNF (brain-derived growth factor), and other neurotrophins, such as NT3 and NT4/5. Unlike other members of the tumor necrosis factor receptor superfamily of transmembrane proteins, CD271 has unique intracellular domain structure (lacks catalytic activity) and downstream signaling partners. Triggered by its ligands CD271 affects growth, differentiation, migration and death of the nervous system cells.
Specyficzność
The mouse monoclonal antibody NGFR5 (originally C34C) recognizes an epitope within ammino acids 1 - 160 of CD271/NGFR, a 75 kDa transmembrane glycoprotein of the TNFR superfamily.
Immunogen
Purified CD271 protein isolated from human melanoma cell line A875
Postać fizyczna
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified by protein-A affinity chromatography.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8°C. Do not freeze.
Inne uwagi
The antibody solution should be gently mixed before use.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1