SAB4702103
Monoclonal Anti-Neurofilament H, purified produced in mouse
Synonim(y):
CMT2CC, NEFH, NFH, Neurofilament heavy chain
About This Item
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NF-01, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
(Mammalian)
stężenie
1 mg/ml
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFH(4744)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1