Kluczowe dokumenty
SAB4702050
Monoklonalny anty-CD14 APC-Cyanine7 produkowany u myszy
new
Synonim(y):
LPSR, MCLR, Receptor LPS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
białko sprzężone
APC-Cy7 conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-15, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Human), (Non-human primates)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD14(929)
Opis ogólny
CD14 to glikoproteina zakotwiczona w GPI o masie 55 kDa, ulegająca konstytutywnej ekspresji na powierzchni dojrzałych monocytów, makrofagów i neutrofili, gdzie służy jako wielofunkcyjny receptor lipopolisacharydu. Jest również uwalniany do surowicy zarówno w postaci wydzielanej, jak i enzymatycznie rozszczepionej formy zakotwiczonej w GPI. CD14 wiąże cząsteczkę lipopolisacharydu w reakcji katalizowanej przez białko wiążące lipopolisacharyd (LBP), białko surowicy ostrej fazy. Rozpuszczalna sCD14 jest w stanie rozróżnić niewielkie różnice strukturalne między lipopolisacharydami i jest ważna dla neutralizacji allochtonicznych lipopolisacharydów surowicy przez odtworzone cząsteczki lipoprotein. CD14 wpływa na procesy alergiczne, zapalne i zakaźne.
Specyficzność
Przeciwciało MEM-15 reaguje z CD14, glikoproteiną błony zewnątrzkomórkowej o masie 53-55 kDa związaną z GPI (glikozylofosfatydyloinozytol), ulegającą ekspresji na monocytach, makrofagach i słabo na granulocytach; ulega również ekspresji przez większość makrofagów tkankowych. Przeciwciało MEM-15 reaguje również z rozpuszczalnymi formami CD14 występującymi w surowicy i moczu niektórych pacjentów z nerczycą.
Immunogen
Surowa mieszanina ludzkich białek moczowych wytrącona siarczanem amonu z moczu pacjenta cierpiącego na białkomocz.
Postać fizyczna
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z aktywowanym barwnikiem tandemowym alofiocyjaniny-cyjaniny 7 (APC-Cy7) w optymalnych warunkach, a niesprzężone przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)