Kluczowe dokumenty
SAB4702047
Monoclonal Anti-CD81 APC-Cyanine7 produced in mouse
new
Synonim(y):
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
APC-Cy7 conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Human), rabbit, ( Cat)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD81(975)
Opis ogólny
CD81 (TAPA-1), a member of the tetraspanin family, is expressed on virtually all nucleated cells, but above all on germinal center B cells. CD81 forms complexes with other tetraspanin proteins, integrins, coreceptors, MHC class I and II molecules, and influences adhesion, morphology, activation, proliferation and differentiation of B, T and other cells, e.g. in muscles CD81 promotes cell fusion and myotube maintenance. CD81 has been also identified as a receptor for the hepatitis C virus.
Specyficzność
The antibody M38 reacts with an extracellular epitope of CD81, a 25 kDa member of the tetraspanin family, expressed on majority of cells.
Immunogen
MOLT-4 (human T-ALL cell line)
Postać fizyczna
Stabilizing phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified antibody is conjugated with activated tandem dye of allophycocyanin-cyanine 7 (APC-Cy7) under optimum conditions and unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Inne uwagi
The antibody solution should be gently mixed before use.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)