SAB4702035
Monoclonal Anti-CD79a APC produced in mouse
Synonim(y):
BCR alpha, IGA, Ig-alpha, MB-1
About This Item
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HM47, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Chicken), dog, ( Rabbit), ( Guinea pig)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79A(973)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1