Kluczowe dokumenty
SAB4702004
Monoclonal Anti-NG2 PE produced in mouse
new
Synonim(y):
CSPG4, Chondroitin sulfate proteoglycan 4, MCSP, MSK16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSPG4(1464)
Opis ogólny
NG2 / chondroitin sulfate proteoglycan 4 is expressed on glial cell populations, but not on normal hepatopoietic cells. It is an integral membrane chondroitin sulfate proteoglycan expressed by human malignant melanoma cells, where it plays role in stabilizing cell-substratum interactions during early events of melanoma cell spreading on endothelial basement membranes, and supports signaling pathways important for tumor invasion and growth. NG2 also serves as an AML blast tumor marker associated with poor prognosis.
Specyficzność
The mouse monoclonal antibody 7.1 recognizes an extracellular epitope of NG2, the melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan 4 of Mw approximately 220-300 kDa.
Immunogen
Human bone marrow stromal cells infected with SV-40
Postać fizyczna
Stabilizing phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified antibody is conjugated with R-phycoerythrin (PE) under optimum conditions. Unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Inne uwagi
The antibody solution should be gently mixed before use.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)