Kluczowe dokumenty
SAB4701136
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD243-APCwytwarzane u myszy
clone UIC2
Synonim(y):
ABC20, CLCS, MDR1, P-glikoproteina, PGY1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UIC2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NM_000927
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne UIC2 rozpoznaje zewnątrzkomórkowy epitop na CD243 (MDR-1), transporterze ABC o masie około 170 kDa ulegającym ekspresji na hematopoetycznych komórkach macierzystych, komórkach B, T i NK lub na wielu wielolekoopornych komórkach nowotworowych. Przeciwciało to preferencyjnie rozpoznaje CD243 w procesie transportu substratu.
Immunogen
Komórki NIH 3T3 transfekowane ludzkim CD243 (MDR-1) cDNA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)