Kluczowe dokumenty
SAB4701125
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD195-APCwytwarzane u myszy
clone T21/8
Synonim(y):
CCCKR5, CCR5, CKR-5, CKR5, CMKBR5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T21/8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NM_000579
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR5(1234)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne T21/8 rozpoznaje N-końcówkę CD195, białka z rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G o masie około 45 kDa, które ulega ekspresji na spoczynkowych limfocytach T, monocytach, makrofagach i niedojrzałych komórkach dendrytycznych.
Immunogen
Peptyd CCR5 (Met1-Lys22) koniugat KLH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)