Kluczowe dokumenty
SAB4701109
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-STRO1-APCprodukowane u myszy
clone STRO-1
Synonim(y):
STRO1
Wybierz wielkość
100 μG
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
STRO-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 3 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne STRO-1 rozpoznaje antygen powierzchniowy komórek STRO-1 wyrażany przez mezenchymalne komórki zrębu szpiku kostnego i jądrzaste prekursory erytroidalne, ale nie przez zaangażowane progenitory hematopoetyczne.
Immunogen
Ludzkie komórki szpiku kostnego CD34 dodatnie
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)