Kluczowe dokumenty
SAB4701095
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD326-APCwytwarzane u myszy
clone 323/A3
Synonim(y):
EGP314, EPCAM, Ep-CAM, GA733-2, KSA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
323/A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
P16422
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało 323/A3 rozpoznaje CD326/EPCAM, marker linii nabłonkowych, który ulega nadekspresji w wielu nowotworach.
Immunogen
Komórki ludzkiego raka piersi MCF-7
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)