Kluczowe dokumenty
SAB4701088
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD45R0-APCprodukowane u myszy
clone UCHL1
Synonim(y):
PTPRCR, T200R0
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UCHL1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NP_002829.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
Przeciwciało UCHL1 rozpoznaje CD45R0, izoformę o niskiej masie cząsteczkowej 180 kDa wspólnego antygenu leukocytów (LCA). Antygen ulega ekspresji na podzbiorze komórek T pamięci/aktywowanych i na tymocytach korowych.
Poprzednio przypisany identyfikator białka X6R433 został połączony z P08575. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Ludzkie limfocyty T zależne od IL-2
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)