Kluczowe dokumenty
SAB4701050
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR2F6 antibody produced in mouse
clone EM-51
Synonim(y):
EAR-2, EAR2, ERBAL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EM-51, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NP_005225
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR2F6(2063)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody EM-51 recognizes NR2F6, a transcriptional repressor expressed mainly in the heart, placenta, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas, but also e.g. in T cell subpopulations.
Immunogen
Recombinant human NR2F6 protein expressed in E. coli
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.