Kluczowe dokumenty
SAB4700967
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FTL0187(F. tularensis ssp holarctica) wytwarzane u królika
Synonim(y):
FTL_0187, dehydrataza cykloheksadienylowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Francisella tularensis
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NC_007880.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Królicze przeciwciało poliklonalne FTL0187 reaguje z dehydratazą cykloheksadienylową Francisella tularensis subsp. holarctica (FTL0187, znaną również jako FTL_0187). Przeciwciało nie reaguje z homologiem Francisella tularensis subsp. tularensis.
Immunogen
Rekombinowane białko FLT0187 (dehydrataza cykloheksadienylowa) produkowane w E. coli
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)