Merck
SAB4700934
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD222/IGF2 receptor/CIMPR antibody produced in mouse
clone MEM-238
Synonim(y):
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-238, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
P11717
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF2R(3482)
Opis ogólny
The antibody MEM-238 recognizes an epitope between amino acids 192-697 of CD222 (IGF2 receptor), a ubiquitously expressed 250 kDa multifunctional type I transmembrane protein. The majority of CD222 is found in the late endosomal/prelysosomal compartment, 5-10% in the plasma membrane and the truncated (220 kDa) form of CD222 is present in human and bovine serum.
Immunogen
Recombinant Vaccinia virus encoding CD222.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.