Key Documents
SAB4700925
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD129 alpha antibody produced in mouse
clone AH9R7
Synonim(y):
IL9R, interleukin 9 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AH9R7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
Q01113
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL9R(3581)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody AH9R7 recognizes CD129 / IL-9R alpha, a 57 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed at low levels by lymphocytes, blood cell progenitors, eosinophils, mast cells, epithelial cells, muscle cells and neurons.
Immunogen
Human CD129-transfected cell line
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.