Key Documents
SAB4700908
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD116 antibody produced in mouse
clone 4H1
Synonim(y):
CSF2R, CSF2RA, GMCSFR, GMR, SMDP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_000758
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF2RA(1438)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 4H1 recognizes human CD116, the GM-CSF receptor alpha subunit (approx. 80 kDa) expressed e.g. by neutrophils, eosinophils, monocytes and macrophages.
Immunogen
CD116-transfected COS cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.