Merck
SAB4700895
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD88 antibody produced in mouse
clone S5/1
Synonim(y):
C5A, C5AR1, C5R1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S5/1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, ferret, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 6 μg/mL
nr dostępu
NP_001727.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C5AR1(728)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody S5/1 recognizes the CD88 protein, a 43 kDa receptor of C5a component of the complement cascade.
Immunogen
Recombinant N-terminal peptide (Asp15-Asp27) of human C5aR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.