Kluczowe dokumenty
SAB4700893
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42a antibody produced in mouse
clone GR-P
Synonim(y):
GP9, GPIX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GR-P, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, dog
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_000174
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP9(2815)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody GR-P (also known as GRP-P) recognizes CD42a (glycoprotein 9), a 22 kDa transmembrane protein constitutively expressed on megakaryocytes and platelets.
Immunogen
Human acute lymphoblastic leukemia cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.