Key Documents
SAB4700884
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45R antibody produced in rat
clone RA3-6B2
Synonim(y):
PTPRCR, T200R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RA3-6B2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
cat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_001111316.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprc(19264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The rat monoclonal antibody RA3-6B2 recognizes an epitope on CD45R, which is expressed at all developmental stages of B cells, including activated B cells, but also on subsets of NK and T cells. T cells detected by this antibody are supposed to be in activated state.
Immunogen
Abelson murine leukemia virus-induced pre-B tumor cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.