Merck
SAB4700864
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD79b antibody produced in mouse
clone CB3-1
Synonim(y):
B29, BCR beta, IGB, Ig-beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CB3-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC032651
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79B(974)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody CB3-1 recognizes an extracellular epitope of CD79b (CD79 beta, Ig beta), an approximately 38 kDa component of B cell receptor (BCR) complex.
Immunogen
Fraction of Ig-associated molecules isolated from Ramos B cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.