Kluczowe dokumenty
SAB4700853
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-ABRA1wytwarzane u myszy
clone ABRA1-01
Synonim(y):
ABRA-1, ABRA1, ABRAXAS1, Abraxas 1, CCDC98
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ABRA1-01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
NM_175456
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne ABRA1-01 rozpoznaje N-końcową część ABRA1 (Abraxas, CCDC98), białka adaptorowego zaangażowanego w naprawę DNA, które migruje jako pasmo 45 kDa na PAAGE w warunkach redukujących.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające aminokwasom 1-313 ABRA1 z N-końcowym znacznikiem His6
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)