Kluczowe dokumenty
SAB4700849
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD334wytwarzane u myszy
clone 4FR6D3
Synonim(y):
FGFR-4, FGFR4, JTK2, TKF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4FR6D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
P22455
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR4(2264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 4FR6D3 reaguje z CD334, receptorem czynnika wzrostu fibroblastów 4, który jest receptorową kinazą tyrozynową o masie około 88 kDa, ulegającą ekspresji w różnych tkankach.
Immunogen
Komórki NIH 3T3 transfekowane ludzkim CD334 pełnej długości
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)