Kluczowe dokumenty
SAB4700829
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-SLP76produkowane u myszy
clone SLP-76/03
Synonim(y):
LCP2, SLP-76
Wybierz wielkość
100 μG
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SLP-76/03, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
Q13094
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Lcp2(3937)
Opis ogólny
Przeciwciało poliklonalne reaguje z SLP76, cytozolowym białkiem adaptorowym o masie 76 kDa, które bierze udział w sygnalizacji różnych komórek krwiotwórczych, takich jak limfocyty T, komórki tuczne lub neutrofile; w komórkach B jest ono jednak zastąpione przez SLP65.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażane białko fuzyjne reprezentujące aminokwasy 216-434 ludzkiego SLP76 ze znacznikiem histydynowym
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)