Kluczowe dokumenty
SAB4700786
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD164wytwarzane u myszy
clone 67D2
Synonim(y):
DFNA66, MGC-24, MUC-24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
67D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC011522
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD164(8763)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 67D2 rozpoznaje epitop klasy III (niewrażliwy na sialidazę, N-glikanazę, O-glikozydazę i O-sialoglikoproteazę) CD164, sialomucyny ulegającej ekspresji w hematopoetycznych progenitorach szpikowych i erytroidalnych, aktywowanych bazofilach oraz w różnych nowotworach i komórkach białaczkowych.
Immunogen
Linia komórkowa guza piersi T-47D
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)