Key Documents
SAB4700783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD167a antibody produced in mouse
clone 51D6
Synonim(y):
EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, RTK6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
51D6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
Q08345
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDR1(780)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 51D6 recognizes CD167a, an approximately 97-101 kDa receptor tyrosine kinase expressed mainly on epithelial cells, but also on B cells and dendritic cells.
Immunogen
CD167a-transfected NIH-3T3 cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.