Kluczowe dokumenty
SAB4700776
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne przeciwko cytokeratynie5/18 wytwarzane u myszy
clone C-50
Synonim(y):
CK-5, CK18, CK5, K18, K5
Wybierz wielkość
100 μG
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-50, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human, dog, rat, hamster, mouse, sheep, bovine
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
BC024292
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Opis ogólny
Przeciwciało C-50 reaguje z peptydami cytokeratyny 5 i 18 (58 i 45 kDa). Cytokeratyny należą do podrodziny filamentów pośrednich reprezentowanych w tkankach nabłonkowych.
Immunogen
Przygotowanie cytoszkieletu z komórek HeLa.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)