Kluczowe dokumenty
SAB4700620
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD18 antibody produced in mouse
clone IVA35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ITGB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IVA35, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... ITGB2(281877)
Opis ogólny
The antibody IVA35 reacts with CD18 antigen (bovine), a 90-95 kDa type I transmembrane protein (integrin) expressed on all leukocytes.
Immunogen
Bovine leukocytes
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2-8 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.