Key Documents
SAB4700600
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SIT1-PE antibody produced in hamster
clone SIT-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SIT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SIT-01, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIT1(27240)
Opis ogólny
The antibody SIT-01 reacts with SHP2-interacting transmembrane adaptor protein (SIT) expressed exclusively in lymphoid organs. It weakly crossreacts with mouse SIT.
Immunogen
Bacterially produced recombinant intracellular fragment of human SIT
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:50. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2