Kluczowe dokumenty
SAB4700578
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11a antibody produced in rat
clone M17/4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Itgal, Anti-LFA-1 α chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M17/4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itgal(16408)
Opis ogólny
Szczurze przeciwciało monoklonalne M17/4 reaguje z CD11a (podjednostką alfa mysiego LFA-1), transbłonową glikoproteiną typu I o masie 180 kDa ulegającą ekspresji na limfocytach B i T, monocytach, makrofagach, neutrofilach, bazofilach i eozynofilach.
Immunogen
Wtórne cytotoksyczne limfocyty T w śledzionie myszy C57BL/6
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)