SAB4700562
Monoclonal Anti-Cd86-FITC antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GL-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Cd86(12524)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)