SAB4700552
Monoclonal Anti-Cd3e antibody produced in hamster
clone 145-2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD3
About This Item
pochodzenie biologiczne
hamster
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
145-2C11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Cd3e(12501)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie