Kluczowe dokumenty
SAB4700511
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD43-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Leukosialin, Anti-SPN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-59, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPN(6693)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-59 rozpoznaje epitop wrażliwy na neuraminidazę na CD43 (Leukosialin), glikoproteinie transbłonowej typu I o masie 95-135 kDa (typu mucyny), która bierze udział w aktywacji limfocytów. CD43 ulega ekspresji na płytkach krwi i na wysokim poziomie na powierzchni wszystkich leukocytów; jest ujemny na spoczynkowych limfocytach B i erytrocytach.
Immunogen
Ludzkie limfocyty T
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)