Kluczowe dokumenty
SAB4700485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45RB-PE antibody produced in mouse
clone MEM-55, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PTPRC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-55, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
The antibody MEM-55 recognizes a siliadase-sensitive epitope of CD45RB, a 180-240 kDa single chain type I membrane glycoprotein, variant of CD45 (CD45RB isoform). CD45RB is expressed on a subset of T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and dendritic cells.
Immunogen
Human thymocytes and T lymphocytes
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2