Kluczowe dokumenty
SAB4700428
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46 antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Membrane Cofactor Protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-258, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
The antibody MEM-258 recognizes an epitope on SCR4 (the membrane-proximal SCR) domain of CD46 (Membrane cofactor protein). CD46 is 56-66 kDa dimeric transmembrane protein expressed on T and B lymphocytes, platelets, monocytes, granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and fibroblast; it is negative on erythrocytes.
Immunogen
HPB-ALL human T cell line
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in Tris buffered saline, pH 8.0, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)