SAB4700413
Monoclonal Anti-KRT18-FITC antibody produced in mouse
clone C-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cytokeratin 18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-04, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mammals
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT18(3875)
Opis ogólny
Przeciwciało C-04 reaguje z cytokeratyną 18 (45 kDa), członkiem podrodziny filamentów pośrednich reprezentowanych w tkankach nabłonkowych.
Immunogen
Preparat cytoszkieletu linii komórkowej raka naskórka A431
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Zaleca się stosowanie 10 μL odczynnika na 1e6 komórek w zawiesinie. Ponieważ zastosowania różnią się, odczynnik powinien być miareczkowany dla każdego konkretnego systemu testowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?