Kluczowe dokumenty
SAB4700410
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD158d-PE antibody produced in mouse
clone mAb#33, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIR2DL4
Wybierz wielkość
100 TEST
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TEST
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mAb#33, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIR2DL4(3805)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne mAb#33 (znane również jako mAb 33 lub 33) rozpoznaje zewnątrzkomórkową część CD158d / KIR2DL4, markera komórek NK o masie 45 kDa. Ekspresja na powierzchni komórek i funkcja CD158d / KIR2DL4 zależy od genotypu poszczególnych osobników.
Immunogen
Komórki NK33 i białko fuzyjne KIR2DL4-Ig
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)