Kluczowe dokumenty
SAB4700376
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11a, azide free antibody produced in mouse
clone MEM-25, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ITGAL azide free, Anti-LFA-1 α chain
Wybierz wielkość
100 μG
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-25, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAL(3683)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-25 reaguje z CD11a (podjednostka alfa ludzkiego LFA-1), przezbłonową glikoproteiną typu I o masie 170-180 kDa, która ulega ekspresji na limfocytach B i T, monocytach, makrofagach, neutrofilach, bazofilach i eozynofilach.
Immunogen
Leukocyty od pacjenta cierpiącego na białaczkę typu LGL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od azydków, pH 7,4; filtr 0,2 um sterylizowany.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)