Kluczowe dokumenty
SAB4700285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD15-APC antibody produced in mouse
clone MEM-158, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FUT4, Anti-Lewis x Blood Group antigen
Wybierz wielkość
100 TEST
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TEST
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-158, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUT4(2526)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-158 reaguje z CD15, cząsteczką błony komórkowej 3-fukozylo-N-acetylolaktozaminy (3-FAL) silnie wyrażaną na granulocytach, monocytach, makrofagach, komórkach tucznych; jest również obecna na komórkach Langerhansa i niektórych komórkach prekursorowych szpiku.
Immunogen
Granulocyty ludzkie
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in Tris buffered saline (TBS) containing 15 mM sodium azide and 0.2% (w/v) high-grade protease free bovine serum albumin (BSA) as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)