SAB4700272
Monoclonal Anti-CD16-FITC antibody produced in mouse
clone LNK16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LNK16, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR3A(2214)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało LNK16 reaguje z CD16, receptorem o niskim powinowactwie dla zagregowanych IgG (antygen FcgammaRIII). CD16 występuje w dwóch różnych izoformach: CD16a (FcgammaRIIIA; 50-65 kDa; ulega ekspresji na komórkach NK, monocytach i makrofagach) oraz CD16b (FcgammaRIIIB; 48 kDa; ulega ekspresji głównie na neutrofilach).
Immunogen
Normalne ludzkie granulocyty krwi obwodowej
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?