Kluczowe dokumenty
SAB4700170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD38 antibody produced in mouse
clone HIT2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HIT2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD38(952)
Opis ogólny
Przeciwciało HIT2 reaguje z CD38 (T10), przezbłonową glikoproteiną typu II o masie 45 kDa, silnie wyrażaną głównie na komórkach plazmatycznych i aktywowanych limfocytach T i B; jest antygenowym markerem komórek limfoidalnych.
Immunogen
Ludzkie tymocyty u płodu
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-8 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 38 (CD38) kontroluje uwalnianie hormonu oksytocyny, który reguluje poznanie społeczne i zachowania afiliacyjne. CD38 służy jako receptor, ektoenzym i działa jako wysoce konserwowana cząsteczka sygnalizująca wapń, działając jako wtórny przekaźnik. Wytwarzanie cyklicznego difosforanu adenozyny-rybozy i fosforanu dinukleotydu nikotynowego kwasu adeninowego z NAD+ i fosforanu NAD przez cyklazę ADP-rybozylową jest katalizowane przez CD38. Tworzenie adenozyny jest ważną funkcją CD38. Utworzony plejotropowy nukleozyd adenozyna działa jako regulator funkcji odpornościowych i procesu zapalnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ADP ribosyl-cyclases (CD38/CD157), social skills and friendship.
Chong A, et al.
Psychoneuroendocrinology, 78, 185-192 (2017)