SAB4700116
Monoclonal Anti-CD20-Biotin antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MS4A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A1(931)
Opis ogólny
CD20 jest nieglikozylowaną fosfoproteiną powierzchniową o masie 33-37 (w zależności od stopnia fosforylacji) kDa, ulegającą ekspresji na dojrzałych i większości złośliwych limfocytów B, ale nie na komórkach macierzystych lub komórkach plazmatycznych (niska liczba CD20 została również wykryta na subpopulacji limfocytów T i może ulegać ekspresji na pęcherzykowych komórkach dendrytycznych). Jego ekspresja na komórkach B jest zsynchronizowana z ekspresją powierzchniowych IgM. CD20 reguluje przezbłonowe przewodnictwo wapnia (prawdopodobnie funkcjonując jako składnik kanału wapniowego sterowanego magazynem), progresję cyklu komórkowego i proliferację komórek B. Jest związany z tratwami lipidowymi, ale intensywność tego połączenia zależy od wyzwalania zewnątrzkomórkowego, wykorzystującego zmianę konformacyjną CD20 i/lub agregację BCR (receptora antygenu komórek B). Po ligacji receptora, BCR i CD20 kolokalizują, a następnie szybko dysocjują przed endocytozą BCR, podczas gdy CD20 pozostaje na powierzchni komórki. CD20 służy jako użyteczny cel dla terapeutycznej deplecji komórek B za pośrednictwem przeciwciał, ponieważ ulega ekspresji na wysokim poziomie w większości nowotworów złośliwych komórek B, ale nie ulega internalizacji ani wydaleniu z błony plazmatycznej po leczeniu mAb.
Specyficzność
Przeciwciało 2H7 reaguje z CD20 (Bp35), nieglikozylowanym receptorem błonowym o masie 33-37 kDa z czterema domenami transmembranowymi, ulegającym ekspresji na limfocytach B (zanika na komórkach plazmatycznych), pęcherzykowych komórkach dendrytycznych i na niskim poziomie na limfocytach T krwi obwodowej.
Immunogen
Ludzkie komórki B migdałków
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Stężenia robocze powinny być określone przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?