Kluczowe dokumenty
SAB4700099
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD14-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LPS-receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-15, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD14(929)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-15 reaguje z CD14, glikoproteiną błonową związaną z GPI (glikozylofosfatydyloinozytol) o masie 53-55 kDa, ulegającą ekspresji na monocytach, makrofagach i słabo na granulocytach; ulega również ekspresji w większości makrofagów tkankowych. Przeciwciało MEM-15 reaguje również z rozpuszczalnymi formami CD14 występującymi w surowicy i moczu niektórych pacjentów z nerczycą.
Immunogen
Surowa mieszanina ludzkich białek moczowych wytrącona siarczanem amonu z moczu pacjenta cierpiącego na białkomocz
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:1000. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)