Kluczowe dokumenty
SAB4600479
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF770 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
0.125 ML
796,00 zł
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.125 ML
796,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 770 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 770 nm; λem 797 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysoce adsorbowanej krzyżowo koziej anty-szczurzej IgG (H+L) barwnikiem CF770. CF770 jest jednym z trzech wyjątkowych barwników CF bliskiej podczerwieni opracowanych przez Biotium. Barwniki CF bliskiej podczerwieni są lepsze od innych podobnych barwników bliskiej podczerwieni, takich jak IRDye 800CW i DyLight 800. Barwniki CF bliskiej podczerwieni łączą w sobie zalety jasności, fotostabilności, specyficzności i nowych funkcji idealnych do obrazowania in vivo, Western blottingu bliskiej podczerwieni i cytometrii przepływowej. Aby zminimalizować reaktywność krzyżową, przeciwciało zostało zaadsorbowane na surowicy ludzkiej, bydlęcej, końskiej i króliczej.
Specyficzność
Wiąże wszystkie szczurze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy bydlęcej, końskiej, ludzkiej i króliczej).
Immunogen
szczurze IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marjolein van Sluis et al.
Nature cell biology, 26(5), 770-783 (2024-04-11)
DNA-protein crosslinks (DPCs) arise from enzymatic intermediates, metabolism or chemicals like chemotherapeutics. DPCs are highly cytotoxic as they impede DNA-based processes such as replication, which is counteracted through proteolysis-mediated DPC removal by spartan (SPRTN) or the proteasome. However, whether DPCs
Marvin van Toorn et al.
Molecular cell, 82(7), 1343-1358 (2022-03-11)
Nucleotide excision repair (NER) counteracts the onset of cancer and aging by removing helix-distorting DNA lesions via a "cut-and-patch"-type reaction. The regulatory mechanisms that drive NER through its successive damage recognition, verification, incision, and gap restoration reaction steps remain elusive.